Imprimer
2,4-Hexanedione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938383-1G OR938383-5G
APOSOR938383-1GEA 21.5 EUR
APOSOR938383-1G APOSOR938383-5G
2,4-Hexanedione 97%
2,4-Hexanedione
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009318
Numéro CAS: 3002-24-2