Imprimer
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 430 EUR
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂
Poids moléculaire: 184.6196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012244
Numéro CAS: 6834-42-0