2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011489 Numéro CAS: 7149-92-0 |