Imprimer
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 503 EUR
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168976
Numéro CAS: 37873-29-3