Imprimer
Acetyl iodide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938283-10G OR938283-1G OR938283-5G
APOSOR938283-10GEA 964 EUR
APOSOR938283-10G APOSOR938283-1G APOSOR938283-5G
Acetyl iodide 95%
Acetyl iodide
Formule: C₂H₃IO
Numéro MDL: MFCD00039399
Numéro CAS: 507-02-8