Imprimer
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938259-1G OR938259-250MG
APOSOR938259-1GEA 229 EUR
APOSOR938259-1G APOSOR938259-250MG
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride
Formule: C₄H₉Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056757
Numéro CAS: 72631-80-2