Imprimer
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938251-1G OR938251-25G OR938251-5G
APOSOR938251-1GEA 102 EUR
APOSOR938251-1G APOSOR938251-25G APOSOR938251-5G
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042884
Numéro CAS: 1522-46-9