Imprimer
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR938175-1G OR938175-25G OR938175-5G
APOSOR938175-1GEA 69.6 EUR
APOSOR938175-1G APOSOR938175-25G APOSOR938175-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191321
Numéro CAS: 37865-96-6