Imprimer
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938034-10G OR938034-1G OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA 754 EUR
APOSOR938034-10G APOSOR938034-1G APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formule: C₇H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701098
Numéro CAS: 86917-58-0