Imprimer
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-3-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methyl-3-furoate
OR938025-1G OR938025-5G
APOSOR938025-1GEA 145 EUR
APOSOR938025-1G APOSOR938025-5G
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134327
Numéro CAS: 28921-35-9