1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(1H-Pyrrol-1-yl)propan-1-ol
Formule:
C₇H₁₁NO Poids moléculaire: 125.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191453 Numéro CAS: 50966-69-3 |