Imprimer
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937948-25G OR937948-5G
APOSOR937948-25GEA 284 EUR
APOSOR937948-25G APOSOR937948-5G
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001504
Numéro CAS: 3809-32-3