(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₆O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00221492 Numéro CAS: 1767-46-0 |