1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
Formule:
C₅H₁₀Cl₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130114 Numéro CAS: 70905-45-2 |