Imprimer
Acetyl sulphide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diacetyl Sulphide
OR937895-10G OR937895-1G OR937895-5G
APOSOR937895-10GEA 806 EUR
APOSOR937895-10G APOSOR937895-1G APOSOR937895-5G
Acetyl sulphide 95%
Acetyl sulphide
Formule: C₄H₆O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008753
Numéro CAS: 3232-39-1