Imprimer
2-Méthoxy-1-butanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 495 EUR
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Méthoxy-1-butanol 95%
2-Méthoxy-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15467-25-1