Imprimer
Butylsuccinic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937809-10G OR937809-1G OR937809-5G
APOSOR937809-10GEA 864 EUR
APOSOR937809-10G APOSOR937809-1G APOSOR937809-5G
Butylsuccinic anhydride 95%
Butylsuccinic anhydride
Formule: C₈H₁₂O₃
Poids moléculaire: 156.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2035-76-9