Imprimer
O-Benzoyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937790-10G OR937790-1G OR937790-5G
APOSOR937790-10GEA 848 EUR
APOSOR937790-10G APOSOR937790-1G APOSOR937790-5G
O-Benzoyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Benzoyl-N-methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 27130-46-7