Imprimer
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 108 EUR
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196967
Numéro CAS: 10276-09-2