Imprimer
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937743-1G OR937743-5G
APOSOR937743-1GEA 255 EUR
APOSOR937743-1G APOSOR937743-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797116
Numéro CAS: 66232-57-3