Imprimer
Alcool 4-éthoxy-3-méthoxybenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937675-1G OR937675-250MG
APOSOR937675-1GEA 354 EUR
APOSOR937675-1G APOSOR937675-250MG
Alcool 4-éthoxy-3-méthoxybenzylique 97%
Alcool 4-éthoxy-3-méthoxybenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004656
Numéro CAS: 61813-58-9