Imprimer
Methyl acetylacrylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937647-1G OR937647-250MG
APOSOR937647-1GEA 364 EUR
APOSOR937647-1G APOSOR937647-250MG
Methyl acetylacrylate 98%
Methyl acetylacrylate
Formule: C₆H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059331
Numéro CAS: 4188-88-9