Imprimer
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937629-100G OR937629-25G OR937629-5G
APOSOR937629-100GEA 683 EUR
APOSOR937629-100G APOSOR937629-25G APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059626
Numéro CAS: 17696-61-6