Imprimer
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937595-1G OR937595-250MG
APOSOR937595-1GEA 357 EUR
APOSOR937595-1G APOSOR937595-250MG
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Trimethylsilylmethyl azide
Formule: C₄H₁₁N₃Si
Point d'ébullition: 60 °C/86mmHg
Densité: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059964
Numéro CAS: 87576-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II