Tetrahydrofurfuryl propionate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
Formule:
C₈H₁₄O₃ Poids moléculaire: 158.1950 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047080 Numéro CAS: 637-65-0 |