Imprimer
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937522-1G OR937522-5G
APOSOR937522-1GEA 21.5 EUR
APOSOR937522-1G APOSOR937522-5G
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441963
Numéro CAS: 6125-57-1