Imprimer
N-Succinimidyl Methacrylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937503-1G OR937503-5G
APOSOR937503-1GEA 24.4 EUR
APOSOR937503-1G APOSOR937503-5G
N-Succinimidyl Methacrylate 95%
N-Succinimidyl Methacrylate
Formule: C₈H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15072193
Numéro CAS: 38862-25-8