Imprimer
3,6-Diméthyl-1-heptyn-3-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937500-1G OR937500-5G
APOSOR937500-1GEA 82.8 EUR
APOSOR937500-1G APOSOR937500-5G
3,6-Diméthyl-1-heptyn-3-ol 95%
3,6-Diméthyl-1-heptyn-3-ol
Formule: C₉H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041608
Numéro CAS: 19549-98-5