Imprimer
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937498-1G OR937498-5G
APOSOR937498-1GEA 203 EUR
APOSOR937498-1G APOSOR937498-5G
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate 95%
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191534
Numéro CAS: 120219-17-2