Imprimer
1-Penten-3-ylacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Ethylallyl Acetate, Acetic Acid 1-Penten-3-yl Ester, Acetic Acid 1-Ethylallyl Ester
OR937491-10G OR937491-1G OR937491-5G
APOSOR937491-10GEA 770 EUR
APOSOR937491-10G APOSOR937491-1G APOSOR937491-5G
1-Penten-3-ylacetate 95%
1-Penten-3-ylacetate
Formule: C₇H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093427
Numéro CAS: 10500-11-5