Imprimer
Chloroacétate de 2-méthoxyéthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chloroacetic acid 2-methoxyethyl ester
OR937425-10G OR937425-1G OR937425-5G
APOSOR937425-10GEA 516 EUR
APOSOR937425-10G APOSOR937425-1G APOSOR937425-5G
Chloroacétate de 2-méthoxyéthyle 95%
Chloroacétate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₅H₉ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191626
Numéro CAS: 13361-36-9