Imprimer
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 270 EUR
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059083
Numéro CAS: 10439-77-7