Imprimer
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937418-1G OR937418-5G
APOSOR937418-1GEA 0 EUR
APOSOR937418-1G APOSOR937418-5G
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione
Formule: C₅H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661072
Numéro CAS: 6086-42-6