Imprimer
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937404-1G OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 116 EUR
APOSOR937404-1G APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963641
Numéro CAS: 619-26-1