Imprimer
Thionicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937397-10G OR937397-1G OR937397-5G
APOSOR937397-10GEA 0 EUR
APOSOR937397-10G APOSOR937397-1G APOSOR937397-5G
Thionicotinic acid 95%
Thionicotinic acid
Formule: C₆H₅NOS
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191582
Numéro CAS: 51087-03-7