Imprimer
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methoxypropionic acid ethyl ester
OR937355-25G OR937355-5G
APOSOR937355-25GEA 270 EUR
APOSOR937355-25G APOSOR937355-5G
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Ethyl-3-methoxypropionate
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143172
Numéro CAS: 10606-42-5