Imprimer
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-(4-(chlorosulphonyl)phenyl)propanoate
OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA 766 EUR
APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₄S
Poids moléculaire: 262.7099 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C
Point de fusion: 64…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093942
Numéro CAS: 374537-95-8
UN: 3261
ADR: 8 III