2,4-Diisopropylphénol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,4-Bisisopropylphénol
Formule:
C₁₂H₁₈O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01707536 Numéro CAS: 2934-05-6 |