Imprimer
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 74.1 EUR
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formule: C₁₃H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11590864
Numéro CAS: 162752-17-2