Imprimer
3-Nonén-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Non-3-en-2-one
OR937230-25G OR937230-100G
APOSOR937230-25GEA 72.5 EUR
APOSOR937230-25G APOSOR937230-100G
3-Nonén-2-one 95%
3-Nonén-2-one
Formule: C₉H₁₆O
Poids moléculaire: 140.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010241
Numéro CAS: 14309-57-0