Imprimer
1,2-Heptanediol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Dihydroxyheptane
OR937209-10G OR937209-1G OR937209-5G
APOSOR937209-10GEA 683 EUR
APOSOR937209-10G APOSOR937209-1G APOSOR937209-5G
1,2-Heptanediol 95%
1,2-Heptanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Poids moléculaire: 132.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861287
Numéro CAS: 3710-31-4