(1-Chloro-1-méthyléthyl)benzène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCCl(C₆H₅)CH₃ Point d'ébullition: 48…50 °C/0,5mmHg Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00040715 Numéro CAS: 934-53-2 EINECS: 213-284-8 UN: 3265 ADR: 8,III |