Imprimer
4-Éthoxybenzoate de méthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Ethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-ethoxybenzoate
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 340 EUR
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
4-Éthoxybenzoate de méthyle 95%
4-Éthoxybenzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017264
Numéro CAS: 23676-08-6