Imprimer
Acide 2,2-diméthylbutyrique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2-Dimethylbutanoic acid
OR937096-100G OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA 29 EUR
APOSOR937096-100G APOSOR937096-500G
Acide 2,2-diméthylbutyrique 98%
Acide 2,2-diméthylbutyrique
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 74
Point de fusion: -13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004200
Numéro CAS: 595-37-9