Imprimer
Allyl-p-tolyl ether 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Allyloxytoluene, Allyl p-Tolyl Ether, Allylp-tolylether
OR937057-25G OR937057-5G
APOSOR937057-25GEA 264 EUR
APOSOR937057-25G APOSOR937057-5G
Allyl-p-tolyl ether 95%
Allyl-p-tolyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026098
Numéro CAS: 23431-48-3