Imprimer
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 125 EUR
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formule: C₆H₇NOS
Poids moléculaire: 141.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01208055
Numéro CAS: 76655-99-7