Imprimer
Oxyde de butyle et de vinyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): n-Butyl vinyl ether
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 87 EUR
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Oxyde de butyle et de vinyle 98%
Oxyde de butyle et de vinyle
Formule: C₆H₁₂O
Poids moléculaire: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.774 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009454
Numéro CAS: 111-34-2