Imprimer
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936945-1G OR936945-25G OR936945-5G
APOSOR936945-1GEA 0 EUR
APOSOR936945-1G APOSOR936945-25G APOSOR936945-5G
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Formule: C₅H₁₁NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09742834
Numéro CAS: 630-22-8