Imprimer
5,5-Diméthyl-2,4-hexanedione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR936943-1G OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA 161 EUR
APOSOR936943-1G APOSOR936943-5G
5,5-Diméthyl-2,4-hexanedione 95%
5,5-Diméthyl-2,4-hexanedione
Formule: C₈H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142767
Numéro CAS: 7307-04-2