Imprimer
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₄
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06801690
Numéro CAS: 874219-45-1